Eisen(III)chlorid in wässriger Lösung USP Testlösung (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Eisentrichlorid
85347.180EA 66.1 EUR
85347.180
Eisen(III)chlorid in wässriger Lösung USP Testlösung (TS)
Eisen(III)chlorid
Gebrauchsfertige Testlösung.
  • Nach Richtlinien der Pharmakopoe produziert
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückverfolgbar und zertifiziert
  • Konform mit USP 34
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter vorhanden
Formel: FeCl₃
Molecular Weight: 162.21 g/mol
Siedepunkt: 315
Schmelzpunkt: 260
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011005
CAS-Nummer: 7705-08-0
EINECS: 0
UN: 2582
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048