Wolframatophosphorsäure 1% USP Test Solution (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
85363.260EA 79.1 EUR
85363.260
Wolframatophosphorsäure 1% USP Test Solution (TS)
Wolframatophosphorsäure
Fertiglösungen
  • Produziert nach Anforderungen der Pharmacopoe
  • Kosten- und Zeitersparnis
  • Unabhängig zuverlässig zertifiziert
  • USP 34 Konform
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar
Formel: H₃O₄₀PW₁₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1343-93-7
EINECS: 0
ADR: 8,III