Kaliumacetat in wässriger Lösung USP Testlösung (TS) 34
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Essigsäure Kaliumsalz
85364.260EA
108
EUR
85364.260
Kaliumacetat in wässriger Lösung USP Testlösung (TS) 34
Kaliumacetat
Gebrauchsfertige Testlösungen (TS).
- Nach Richtlinien der Pharmakopoe produziert
- Spart Zeit und Kosten
- Unabhängig, rückverfolgbar und zertifiziert
- Konform mit USP 34
- Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter vorhanden
Formel:
CH₃COOK Molecular Weight: 98,14 g/mol Schmelzpunkt: 304 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012458 CAS-Nummer: 127-08-2 EINECS: 0 Merck Index: 13,07687 |