Kaliumpermanganat 0.1 N in wässriger Lösung USP Testlösung (TS)

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Permanganic acid potassium salt

85367.180EA 30 EUR
85367.180 85367.260
Kaliumpermanganat 0.1 N in wässriger Lösung USP Testlösung (TS)
Potassium permanganate

Gebrauchsfertige Testlösung (TS).


  • Nach Richtlinien der Pharmakopoe produziert
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückverfolgbar und zertifiziert
  • Konform mit USP 34
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter vorhanden

Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158.03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 0
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07824

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR