Natriumacetat in wässriger Lösung USP Test Solution (TS) 34

Lieferant: VWR Chemicals

85371.260EA 76 EUR
85371.260
Natriumacetat in wässriger Lösung USP Test Solution (TS) 34
Natriumacetat

Gebrauchsfertige Testlösungen (TS).


  • Produziert nach Regularien der Pharmaindustrie
  • Zeit- und Arbeitsersparnis
  • Unabhängig zuverlässig zertifiziert
  • USP 34 konform
  • Analysen-Zertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar

Formel: H₃CCOONa
Schmelzpunkt: 324 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 0
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR