Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution USP Test Solution (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
85374.180EA 29.8 EUR
85374.180 85374.260
Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution USP Test Solution (TS)
Natriumthiosulfat
Gebrauchsfertige Testlösungen (TS).
  • nach Richtlinien der Pharmakopoe produziert
  • Zeit- und Kostenersparniss
  • Unabhängig zuverlässig zertifiziert
  • Conforms to USP 34
  • Analysenzertifikat und Sicherheitsdatenblatt verfügbar
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 0
Merck Index: 12,08844