Aceton ≥99,9%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Propanon, DMK, 2-Propanon, Dimethylketon
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.
85384.320EA 91.6 EUR
85384.320
Aceton ≥99,9%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95,4 °C
Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Klare, farblose Flüssigkeit
Prüfung auf Identität (IR) Konform
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,9 %
Rückstand nach Verdampfung Max. 0,0003 %(m)
Wasser Max. 0,3 %(m)
Farbe Max. 10 APHA
GC/ECD Dioxine, Furane und PBC's Max. 5 ng/l
GC/ECD jede Pestizide (als Lindan) Max. 5 pg/ml
GC/ECD jede Pestizide (als Parathion) Max. 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB -deca-PCB (als Lindan) Max. 5 ng/l
GC/ECD DCM bis 1,2,4-TCB (als TCM) Max. 2,0 ng/l
GC/FID C10 bis C40 (als n-Decane) Max. 2,0 ng/ml
GC/MSD C10 bis C40 (als Decan;30-600amu) Max. 2,0 ng/ml