Ethylacetat ≥99,9%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Essigester, Essigsäureethylester, EtOAc
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.
85387.320EA 167 EUR
85387.320
Ethylacetat ≥99,9%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molecular Weight: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 77.1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99.9 %
Verdampfungsrückstand Max 0.0003%
Färbung Max 10 APHA
Wasser Max 0.03%
GC/ECD Dioxine, Furane und PCB's Max 5 ng/l
GC/ECD jede Pestizid (als Lindan) Max 5 ng/l
GC/NPD jede Pestizid (als Parathion) Max 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB - deca-PCB(als Lindan) Max 5 pg/ml
GC/ECD DCM bis 1,2,4-TCB (als TCM) Max 2 ng/l
GC/FID C10 bis C40 (als n-Decan) Max 2 ng/l
GC/MSD C10 bis C40 (als Decan;30-600amu) Max 2 ng/l
Filtriert bei 0,2 µm, Unter Inertgas verpackt Conforms