n-Heptan ≥99,0%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.
85388.320EA
193
EUR
85388.320
n-Heptan ≥99,0%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
n-Heptan
Formel:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –90,6 °C Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009544 CAS-Nummer: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3,II Merck Index: 13,04679 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC auf wasserfreier Substanz) | 99.0-100% |
Verdampfungsrückstand | Max 0.0003% |
Färbung | Max 10 APHA |
Wasser | Max 0.005% |
GC/ECD Dioxine, Furane und PCB's | Max 2 ng/l |
GC/ECD jede Pestizid (als Lindan) | Max 2 ng/l |
GC/NPD jede Pestizid (als Parathion) | Max 5 ng/l |
GC/ECD 1,2,4-TCB - deca-PCB(als Lindan) | Max 2 pg/ml |
GC/ECD DCM bis 1,2,4-TCB (als TCM) | Max 1 ng/l |
GC/FID C10 bis C40 (als n-Decan) | Max 2 ng/l |
GC/MSD C10 bis C40 (als Decan;30-600amu) | Max 2 ng/l |
Filtriert bei 0,2 µm, Unter Inertgas verpackt | Conforms |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...