n-Hexan ≥99%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr


Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.

85390.320EA 193 EUR
85390.320 85390.290
n-Hexan ≥99%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –94,3 °C
Dichte: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR