2-Propanol ≥99,9%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Dimethylcarbinol, IPA, Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Isopropanol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.
85391.320EA 105 EUR
85391.320
2-Propanol ≥99,9%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Molecular Weight: 60.1 g/mol
Siedepunkt: 82
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9%
Verdampfungsrückstand Max 0,0003%
Färbung Max 10 APHA
Wasser Max 0,05%
GC/ECD Dioxine, Furane und PCB's Max 5 ng/l
GC/ECD jede Pestizid (als Lindan) Max 5 ng/l
GC/NPD jede Pestizid (als Parathion) Max 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB - deca-PCB (als Lindan) Max 5 pg/ml
GC/ECD DCM bis 1,2,4-TCB (als TCM) Max 2 ng/l
GC/FID C10 bis C40 (als n-Decan) Max 2 ng/l
GC/MSD C10 bis C40 (als Decan;30-600amu) Max 2 ng/l
Filtriert bei 0,2 µm, Unter Inertgas verpackt Conforms