Methanol ≥99,9%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.
85394.320EA 126 EUR
85394.320
Methanol ≥99,9%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Methanol
Formel: CH₃OH
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9%
Verdampfungsrückstand Entspricht
Färbung Min. 99,9%
Wasser Max. 0,0003%(m)
GC/ECD Dioxine, Furane und PCB's Max. 0,1%(m)
GC/ECD jede Pestizid (als Lindan) Max 5 ng/l
GC/NPD jede Pestizid (als Parathion) Max 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB - deca-PCB(als Lindan) Max 5 pg/ml
GC/ECD DCM bis 1,2,4-TCB (als TCM) Max 2 ng/l
GC/FID C10 bis C40 (als n-Decan) Max 5 ng/l
GC/MSD C10 bis C40 (als Decan;30-600amu) Max 5 ng/l
Filtriert bei 0,2 µm, Unter Inertgas verpackt Conforms
GC/MSD C10 bis C40 (als Decan;30-600amu) Max. 5 ng/ml