ph-Teststreifen für gefärbte Proben, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
85424.602EA 17.3 EUR
85424.602 85425.602 85426.602 85427.602 85428.602 85429.602 85430.602 85431.602 85432.602
ph-Teststreifen für gefärbte Proben, Dosatest
Testpapiere pH-Indikatorstreifen
Dosatest-Teststreifen ermöglichen eine präzise und schnelle pH-Bestimmung mit bis zu vier verschiedenen Farbblöcken für jeden pH-Wert.
  • Zuverlässig selbst in farbigen Proben
  • Flexibel einzusetzen und ökonomisch
  • Grifffläche bleibt bei jeder Probe trocken und sauber
Da die Farbskala in den Teststreifen integriert ist, hat die Farbe der Probe den gleichen Einfluss auf Indikator und Skala, so dass ein akkurates Ablesen des pH-Wertes garantiert ist.
Eine unsichtbare hydrophobe Barriere oberhalb des letzten Indikatorfeldes verhindert ein Aufsteigen derMore Product Information