Sinapinsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
85429-1G 85429-5G
85429-1GEA 83.4 EUR
85429-1G 85429-5G
Sinapinsäure, Supelco®
Sinapinsäure
Formel: C₁₁H₁₂O₅
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 200…202 °C
MDL: MFCD00004401
CAS-Nummer: 530-59-6
EINECS: 208-487-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=928488ef3f77c025eddb437e8011266bf6bab0da&vid=6337ff25b90d8ce60e2d1c1d65bd8a069d65c1c5&prid=web&clid=SAPDAM