N,O-Bis-(trimethylsilyl)-trifluoracetamide : chlorotrimethylsilane : 1-(trimethylsilyl)imidazole (BSTFA/TMCS/TMSI) mixture 3:3:2 (v/v/v) silylating mixture III, LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

85433-10ML
85433-10MLEA 182 EUR
85433-10ML
N,O-Bis-(trimethylsilyl)-trifluoracetamide : chlorotrimethylsilane : 1-(trimethylsilyl)imidazole (BSTFA/TMCS/TMSI) mixture 3:3:2 (v/v/v) silylating mixture III, LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
N,O-Bis-(trimethylsilyl)-trifluoracetamide : chlorotrimethylsilane : 1-(trimethylsilyl)imidazole (BSTFA/TMCS/TMSI) mixture
Flammpunkt: 3 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
UN: 2924
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cb69aa38d9b72a5bd5734e2d5e61abe93cedd84&vid=99a0135a8e5785911bb249a30aa306d7d9613427&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR