1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon ≥99,5%, PESTINORM® für die Headspace-Gaschromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
85448.290EA
1340
EUR
85448.290
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon ≥99,5%, PESTINORM® für die Headspace-Gaschromatographie
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
Formel:
C₅H₁₀N₂O Siedepunkt: 225,5 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 8 °C Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 93 °C |
MDL:
MFCD00003188 CAS-Nummer: 80-73-9 EINECS: 201-304-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03275 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) | Complying |
Purity (GC on anhydrous basis) | min. 99.5% |
Water (KF) | max. 0.03% w/w |
Color (APHA Pt-Co) | max. 10 |
GC-HS (Class 1 solvents) | max. 1 µg/g |
GC-HS (Class 2 solvents) | max. 10 µg/g |
GC-HS (Class 3 solvents) | max. 50 µg/g |
GC-HS (DMF) | max. 20 µg/g |
GC-HS (Each unknown, as MIBK) | max. 10 µg/g |
Suitable as solvent for the analysis of residual solvents of ICH classes 1,2 and 3 according to Ph Eur and USP. | |
Formic acid, acetic acid and cumene are not detected. |