Volumetrische Reagenzien für die Wasserbestimmung nach dem Karl-Fischer-Verfahren
Lieferant: VWR Chemicals
85450.290EA 151 EUR
85450.290 85451.290 85452.290 85453.290 85454.290 85455.290 85456.290 85457.290 85458.290 85459.290 85461.290 85462.290 85463.290 85464.290 85465.290 85466.290 85468.290 85469.290 85453.320 85451.320 85452.320 85457.320 85463.320 85499.290
Volumetrische Reagenzien für die Wasserbestimmung nach dem Karl-Fischer-Verfahren
Karl Fischer Titriermittel und Reagenzien
Diese Reagenzien eignen sich insbesondere für die Wasserbestimmung in Aldehyden und Ketonen.
  • Schnelle und stabile Endpunkte für stets exakte Ergebnisse
  • Geringe Toxizität und pyridinfrei
  • Sorgen für gleichbleibende Ergebnisse