Ethylacetat ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
85481.320EA 113 EUR
85481.320
Ethylacetat ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Siedepunkt: 77,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Klare, farblose Flüssigkeit
Acitität (als Essigsäure) max. 0.003 %
Alkalinität (als Ammonium) max. 0.0005 %
Farbe (APHA, Pt-Co) max. 10
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.9 %
Rückstand nach Verdampfen max. 0.0005 %
Wasser (KF) max. 0.05 %
T260nm min. 75 %
T275nm min. 98 %
LC-MS Eignungstest Entspricht
Ag (Silber) max. 0.1 ppm
Al (Aluminium) max. 0.05 ppm
Ba (Barium) max. 0.1 ppm
Bi (Bismut) max. 0.1 ppm
Ca (Kalzium) max. 0.05 ppm
Cd (Cadmium) max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) max. 0.05 ppm
Cr (Chrom) max. 0.02 ppm
Cu (Kupfer) max. 0.02 ppm
Fe (Eisen) max. 0.02 ppm
K (Kalium) max. 0.05 ppm
Li (Lithium) max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) max. 0.02 ppm
Mo (Molybdän) max. 0.05 ppm
Na (Sodium) max. 0.05 ppm
Ni (Nickel) max. 0.02 ppm
Pb (Blei) max. 0.02 ppm
Sn (Zinn) max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) max. 0.05 ppm
Zn (Zink) max. 0.1 ppm