tri-Natriumcitrat konzentrierte Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
854C-20ML
854C-20MLEA 105 EUR
854C-20ML
tri-Natriumcitrat konzentrierte Lösung, Sigma-Aldrich®
tri-Natriumcitrat
Citrate Concentrated Solution. pH approx. 3.0 when diluted 1:50. For the preparation of a 60% citrate buffered acetone solution used as a fixative for blood smears.
Formel: C₆H₅Na₃O₇
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012462
CAS-Nummer: 68-04-2
IVDLogo