Acetonitril, wasserfrei (max. 0,001% H₂O) ≥99,95% für die DNA-Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
85501.290EA 150 EUR
85501.290 85501.400 85501.320 85501.500 85501.911 85501.914 VWRC85501.321
Acetonitril, wasserfrei (max. 0,001% H₂O) ≥99,95% für die DNA-Synthese
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45,7 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 5 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99,95 %
IR Spektrum Entspricht
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,001 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0002 meq/g
Färbung Max. 10 APHA
Verdampfungsrückstand Max. 1 ppm
Wasser Max. 10 ppm