Ammoniumsulfat ≥99,0% Reag. Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat
85509.290EA 85.8 EUR
85509.290
Ammoniumsulfat ≥99,0% Reag. Ph. Eur.
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
Molecular Weight: 132,14 g/mol
Schmelzpunkt: 336…339 °C
Dichte: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Appearance White crystals
pH (5 %) 4.5 - 6.0
Sulphated ash Max. 0.1 %