VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, CRMs, at 25 °C
Lieferant: VWR Chemicals
85518.260EA
33.3
EUR
85518.260
85511.260
85515.260
85516.260
85517.260
85506.260
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, CRMs, at 25 °C
Puffer
pH-Puffer
- Vorbereitete Lösungen aus AnalaR® NORMAPUR® analytischen Reagenzien
- Echter Analysewert auf dem Etikett mit einer Genauigkeit von ±0,02 pH-Einheiten
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Chargennummer und Abfülldatum gewährleisten die Rückführbarkeit
Analysenzertifikat unter www.vwr.com erhältlich
Standards: Produced and certified in accordance with ISO 17034 accredited by BELAC under the certification number 542-RM. All information regarding the use of this CRM can be found on the Certificate of Analysis.