Ethylenglycol ≥99,0% Reag. Ph. Eur.

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

85512.290EA 70.5 EUR
85512.290 85512.360
Ethylenglycol ≥99,0% Reag. Ph. Eur.
Ethylenglycol
Formel: HOCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 196…198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002885
CAS-Nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99.0 %
Appearance Clear viscous liquid
Relative density 1.113 - 1.115
Boiling point (± 198 °C) Passes test
Acidity Passes test
Water Max. 0.2 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR