Citronensäure Monohydrat 99,5-100,5%, Pulver Ph. Eur.

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

85514.290EA 52.6 EUR
85514.290 85514.360 85514.460
Citronensäure Monohydrat 99,5-100,5%, Pulver Ph. Eur.
Citronensäure Monohydrat

Bitte beachten Nicht geeignet für parenterale Anwendungen

Formel: C₆H₈O₇.H₂O
Schmelzpunkt: 135…152 °C
Dichte: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 173,9 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149972
CAS-Nummer: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (calculated on anhydrous) 99.5 - 100.5 %
Appearance Weißes kristallin. Pulver
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Readily carbonisable substances Passes test
Oxalic acid (calculated on anhydrous) Max. 360 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 150 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water 7.5 - 9.0 %
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Unlikely by manuf.process


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR