Bismut-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
456672PEA 167 EUR
456672P 85554.180
Bismut-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Standards Kationischer Standards Wismut-Standards
  • Hergestellt aus hochreinen Säuren, Wasser vom ASTM Typ I (18 Megaohm)
  • Lösung mittels Titration gemessen
  • Endkonzentration geprüft gemäß Referenzmaterial des NIST
  • Maximale Gesamtunsicherheit: 0,5% (typisch)
  • Lieferung inklusive vollständigem Analysenzertifikat
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.