Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin) Dihydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Spermine Dihydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
85588-5G
85588-5GEA 194 EUR
85588-5G
Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin) Dihydrat, Supelco®
Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin) Dihydrat
Formel: C₁₀H₂₆N₄·2H₂O
CAS-Nummer: 403982-64-9
EINECS: 200-754-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be35fcee03ccc065ecafce0f4cc9d4fb932f7ddc&vid=3cd06ab43059ba774ebf03df888243e280b5b197&prid=web&clid=SAPDAM