VWR®, VWR®, Pulverbeutel zur Bestimmung von Aluminium, Reagenzien für Photometer
Lieferant: VWR Chemicals
85600.620EA 199 EUR
85600.620
VWR®, VWR®, Pulverbeutel zur Bestimmung von Aluminium, Reagenzien für Photometer
Umwelt-Prüfkits
VWR® Reagenzienbeutel sind speziell für den Einsatz für alle mobilen und Labor-Photometer von Hach mit 16-mm-Küvetten. Es sind keine Kalibrierdaten notwendig. Die Beutel aus Aluminiumfolie sind einzeln versiegelt und damit gegen äußere Einflüsse geschützt. Sie enthalten die exakt vorgewogene Menge an Reagenzien mit einer hohen Genauigkeit der Resultate, einfache Handhabung und rasche Löslichkeit.
  • Accurate
  • Fast and convenient by easier dissolution than tablets and long shelf life
  • No calibration necessary
  • Beveled edge prevents reagent from getting stuck in corners
RS = Reagenzienbeutel Set