VWR® Pulverpackungen zur Eisenbestimmung, Reagenzien für Photometer
Lieferant: VWR Chemicals
85606.620EA 46.6 EUR
85606.620 85607.620 85607.680
VWR® Pulverpackungen zur Eisenbestimmung, Reagenzien für Photometer
Umwelt-Prüfkits
VWR® Pulverpackungen sind für die Verwendung mit Labor- und tragbaren Photometern mit 16-mm-Küvetten konzipiert. Keine Kalibrierdaten erforderlich. Die einzeln in Aluminiumfolie versiegelten Kissen sind umgebungsbeständig und enthalten vordosierte Pulverreagenzien für Genauigkeit, Komfort und hohe Löslichkeit.
  • Genau
  • Schnell und praktisch durch leichtere Auflösung als Tabletten und lange Haltbarkeit
  • Keine Kalibrierung erforderlich
  • Abgeschrägte Kanten verhindern, dass Reagenzien in Ecken hängen bleiben
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten