VWR®, Pulverbeutel zur Bestimmung von Nitrat, Reagenzien für Photometer
Lieferant: VWR Chemicals
VWR® Reagenzienbeutel sind speziell für den Einsatz für alle mobilen und Labor-Photometer von Hach mit 16-mm-Küvetten. Es sind keine Kalibrierdaten notwendig. Die Beutel aus Aluminiumfolie sind einzeln versiegelt und damit gegen äußere Einflüsse geschützt. Sie enthalten die exakt vorgewogene Menge an Reagenzien mit einer hohen Genauigkeit der Resultate, einfache Handhabung und rasche Löslichkeit.
- Genau
- Schnelle und einfache Handhabung durch die leichtere Löslichkeit der Pulver gegenüber Reagenztabletten sowie eine längere Haltbarkeit
- Keine Kalibrierung notwendig
- Abgeschrägte Kanten verhindern das Hängenbleiben der Reagenzien in den Ecken
RS = Powder Pack Reagenzienbeutel Set