1,2-Dichlorethan, sekundärer Referenzstandard für die GC, PESTINORM®
Lieferant: VWR Chemicals
85657.180EA
241
EUR
85657.180
1,2-Dichlorethan, sekundärer Referenzstandard für die GC, PESTINORM®
Standards
Gaschromatographie-Standards
Ein sekundärer GC-Lösungsmittel-Referenzstandard für verschiedene chromatographische und analytische Anwendungen.
- Reinheit und spezifisches Verunreinigungsprofil werden mittels GC-MS bestimmt und im Analysenzertifikat dokumentiert
- Daten zur Rückführbarkeit auf spezifische aktuelle Charge des Primärstandards
- Vollsynthetisch hergestellt und mit einer typischen Reinheit von mehr als 99,9%, gemessen mittels GC-FID