VWR® PESTINORM®, Dichlormethan (DCM), Stabilisiert, Sekundärer Referenzstandard für die GC
Lieferant: VWR Chemicals
85658.180EA 241 EUR
85658.180
VWR® PESTINORM®, Dichlormethan (DCM), Stabilisiert, Sekundärer Referenzstandard für die GC
Standards Gaschromatographie-Standards
Ein sekundärer GC-Lösungsmittel-Referenzstandard für verschiedene chromatographische und analytische Anwendungen.
  • Reinheit und spezifisches Verunreinigungsprofil werden mittels GC-MS bestimmt und im CoA dokumentiert
  • Daten zur Rückführbarkeit auf spezifische aktuelle Charge des Primärstandards
  • Vollsynthetisch hergestellt und mit einer typischen Reinheit von mehr als 99,9%, gemessen mittels GC-FID
Stabilisiert mit Amylen.