1,4-Dioxan, stabilisiert, sekundärer Referenzstandard für die GC, PESTINORM®
Lieferant: VWR Chemicals
85664.180EA 241 EUR
85664.180
1,4-Dioxan, stabilisiert, sekundärer Referenzstandard für die GC, PESTINORM®
Standards Gaschromatographie-Standards
Stabilisiert mit BHT (2,6-Di-tert-butyl-p-kresol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, Ionol), 20 ppm. Ein sekundärer GC-Lösungsmittel-Referenzstandard für verschiedene chromatographische und analytische Anwendungen.
  • Reinheit und spezifisches Verunreinigungsprofil werden mittels GC-MS bestimmt und im Analysenzertifikat dokumentiert
  • Daten zur Rückführbarkeit auf spezifische aktuelle Charge des Primärstandards
  • Vollsynthetisch hergestellt und mit einer typischen Reinheit von mehr als 99,9%, gemessen mittels GC-FID