2,2,4-Trimethylpentan, sekundärer Referenzstandard für die GC, PESTINORM®
Lieferant: VWR Chemicals
85674.180EA 241 EUR
85674.180
2,2,4-Trimethylpentan, sekundärer Referenzstandard für die GC, PESTINORM®
Standards Gaschromatographie-Standards
Ein sekundärer GC-Lösungsmittel-Referenzstandard für verschiedene chromatographische und analytische Anwendungen.
  • Reinheit und spezifisches Verunreinigungsprofil werden mittels GC-MS bestimmt und im Analysenzertifikat dokumentiert
  • Daten zur Rückführbarkeit auf spezifische aktuelle Charge des Primärstandards
  • Vollsynthetisch hergestellt und mit einer typischen Reinheit von mehr als 99,9%, gemessen mittels GC-FID