Sekundärer Referenzstandard für die volumetrische Titration
Lieferant: VWR Chemicals
85685.100EA 76.6 EUR
85685.100 85687.100 85734.080
Sekundärer Referenzstandard für die volumetrische Titration
Standards Organische Standards
Die Produktreihe der sekundären Referenzstandards von VWR® bietet außergewöhnliche Reinheit und Homogenität und eignet sich hervorragend für die Verifizierung des Faktors für volumetrische Lösungen.
  • Hohe Reinheit verhindert mögliche Titrationsinterferenzen
  • Genau festgelegter Inhalt verringert methodenbedingte Fehler
  • Mit jeder Einheit mitgeliefertes vollständiges Analysenzertifikat (CoA) bietet Qualitätssicherung
  • Glasverpackung in lichtundurchlässigem Karton verhindert Qualitätsminderung durch Lichteinwirkung
  • Rückführbar auf NIST-Standards
Der Titer von volumetrischen Lösungen kann sich im Laufe der Zeit ändern. Daher wird empfohlen, regelmäßige Überprüfungen durchzuführen, insbesondere bei stark verdünnten Lösungen oder Lösungen, die aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung instabil sind.