Silbernitrat 4,791 g/l 0.0282 mol/l (0.0282 N) in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Höllenstein
85698.290EA 120 EUR
85698.290
Silbernitrat 4,791 g/l 0.0282 mol/l (0.0282 N) in wässriger Lösung
Silbernitrat
1 ml = 1 mg Cl
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169,87 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM