2,5-Dihydroxybenzoesäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Gentisinsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
85707-10MG-F
85707-1G-F
85707-250MG-F
85707-10MG-FEA
26.1
EUR
85707-10MG-F
85707-1G-F
85707-250MG-F
2,5-Dihydroxybenzoesäure, Supelco®
2,5-Dihydroxybenzoesäure
Formel:
C₇H₆O₄ Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 202…206 °C Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002460 CAS-Nummer: 490-79-9 EINECS: 207-718-5 Merck Index: 13,04409 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...