2,5-Dihydroxybenzoesäure, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Gentisinsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

85707-10MG-F 85707-1G-F 85707-250MG-F
85707-10MG-FEA 26.1 EUR
85707-10MG-F 85707-1G-F 85707-250MG-F
2,5-Dihydroxybenzoesäure, Supelco®
2,5-Dihydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₆O₄
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 202…206 °C
Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002460
CAS-Nummer: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75aeb16e8fe84599250924c49b4d1561ca565950&vid=32c94d66a75405b662386e0d2ec04d98b452c314&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR