Carrez II-Lösung Kaliumhexacyanoferrat(II) 0.25 mol/l in wässriger Lösung

Lieferant: VWR Chemicals

85733.290EA 77.2 EUR
85733.290
Carrez II-Lösung Kaliumhexacyanoferrat(II) 0.25 mol/l in wässriger Lösung
Carrez II-Lösung Kaliumhexacyanoferrat(II)
Dichte: 1,060 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
EINECS: 237-722-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer 0,2375 - 0,2625 mol/l


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR