Fuchsin basisch, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

857343-100G 857343-25G
857343-100GEA 380 EUR
857343-100G 857343-25G
Fuchsin basisch, Sigma-Aldrich®
Formel: C₂₀H₂₀ClN₃
Schmelzpunkt: 235 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012569
CAS-Nummer: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Merck Index: 12,05686
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecca7a0bd05ed28f29bfcca62c8b34fddba95993&vid=a30faa9041a621f80fc892aa6aab88ac302082e9&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR