Amylacetat ≥98,5% (durch GC), GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Essigsäureamylester, Essigsäurepentylester, Pentylacetat

85737.290EA 93.9 EUR
85737.290
Amylacetat ≥98,5% (durch GC), GPR RECTAPUR®
Amylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009500
CAS-Nummer: 628-63-7
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colourless liquid
Assay (GC) min. 98.5 %
Density (d20°C/ 4°C) 0.875 - 0.877
Identity (IR) Passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR