Tetrabutylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

85738.150EA 36.6 EUR
85738.150 85738.180 85738.260
Tetrabutylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
MDL: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
UN: 3267
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR