Primärfarblösungen, Reag. Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
85679.180EA
180
EUR
85679.180
85746.180
85744.180
85745.180
85744.260
85745.260
85746.260
Primärfarblösungen, Reag. Ph. Eur.
Standards
Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Vollständiges Sortiment an Reagenzien und Standardlösungen nach den Kapiteln 2 und 4 des aktuellen europäischen Arzneibuchs.
Alle Produkte sind gemäß Ph. Eur. hergestellt und getestet und werden mit detaillierten Analysenzertifikaten mit Chargennummer und Verfallsdatum geliefert.
- In 100 und 500 ml verfügbar
- Inklusive detailliertem Analysenzertifikat
Bestellinformation: Normalerweise auf Anfrage gefertigt. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Avantor-Vertriebszentrum.