Farbreferenzlösungen gemäß Ph. Eur., gebrauchsfertig
Lieferant: VWR Chemicals
85752.001EA
552
EUR
85752.001
85753.001
85754.001
85755.001
85756.001
88364.001
Farbreferenzlösungen gemäß Ph. Eur., gebrauchsfertig
Standards
Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Diese Lösungen werden gemäß Kapitel 2.2.2 „Färbung von Flüssigkeiten“ des Europäischen Arzneibuchs entwickelt und hergestellt (braun, braun-gelb, grün-gelb, rot, gelb). Die Kits sind gebrauchsfertig und helfen Ihnen dabei, Zeit und Geld zu sparen, da die Vorbereitung dieser Lösungen sehr komplex ist.
- Einfach zu bedienende Kits
- Gebrauchsfertige Lösungen
- Stabil – Haltbarkeit 36 Monate
- Analysenzertifikat mit dem Kit geliefert
Die Kits sind einfach zu verwenden: Einfach die Probe in das leere Fläschchen geben, das mit dem Kit geliefert wurde, und die Farbe mit der Referenzlösung im Rack vergleichen.