Brechungsindex-Standard-Kits zur Kalibrierung gemäß Ph. Eur. 2.2.6
Lieferant: VWR Chemicals
85757.001EA 360 EUR
85757.001 85758.001
Brechungsindex-Standard-Kits zur Kalibrierung gemäß Ph. Eur. 2.2.6
Standards Refraktometrie-Standards
Diese Standards sind für die Kalibrierung von Refraktometern vor dem Gebrauch vorgesehen.