1-Butansulfonsäure Natriumsalz ≥99,0% (Trockenmasse), HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
85790.150EA 234 EUR
85790.150
1-Butansulfonsäure Natriumsalz ≥99,0% (Trockenmasse), HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
1-Butansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₄H₉NaO₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007540
CAS-Nummer: 2386-54-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) ≥ 99,0 %
Appearance White powder
IR Spectrum Passes test
Appearance of solution (10 %) Clear and colourless
Water ≤ 1,0 %
Absorbance (210 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,1
Absorbance (220 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,06
Absorbance (230 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,04
Absorbance (260 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,02