Lithiumdodecylsulfat ≥98,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
85793.150EA 306 EUR
85793.150
Lithiumdodecylsulfat ≥98,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lithiumdodecylsulfat
Formel: C₁₂H₂₅LiO₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007467
CAS-Nummer: 2044-56-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (C12) ≥ 98,50 %
Appearance White fine crystals
IR Spectrum Passes test
Loss on drying (120°C; under vacuum) ≤ 0,50 %
Appearance of solution (1 %; ethanol) Clear and colourless
Appearance of solution (3 %) Clear and colourless
Cl (Chloride) ≤ 100,0 ppm
Absorbance (260 nm) (3 %) ≤ 0,100
Absorbance (280 nm) (3 %) ≤ 0,075