Natriumdodecylsulfat (SDS) 99 Dried, HiPerSolv CHROMANORM® Ionpair
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Natriumlaurylsulfat, Schwefelsäuredodecylester Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalt, Dodecylnatriumsulfat, Dodecylschwefelsäure Natriumsalz
85798.130EA 306 EUR
85798.130
Natriumdodecylsulfat (SDS) 99 Dried, HiPerSolv CHROMANORM® Ionpair
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Molecular Weight: 288.38 g/mol
MDL: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
Merck Index: 14,08636
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) ≥ 99 %
Insoluble matter Passes test
IR Spectrum Passes test
pH (10 %) 6,0 - 7,5
Water ≤ 2 %
Transmittance (200 nm) (0.005 mol/l) ≥ 70 %
Transmittance (220 nm) (0.005 mol/l) ≥ 90 %
Transmittance (250 nm) (0.005 mol/l) ≥ 98 %