Methanol ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-MS Instrumente

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr


Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

85800.290EA 30.4 EUR
85800.290 85800.320
Methanol ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-MS Instrumente
Methanol
Formel: CH₃OH
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Al (Aluminium) Max. 20 ppb
Ba (Barium) Max. 100 ppb
Ca (Calcium) Max. 200 ppb
Cd (Cadmium) Max. 20 ppb
Co (Cobalt) Max. 20 ppb
Mg (Magnesium) Max. 50 ppb
Ni (Nickel) Max. 100 ppb
Gradient (220 nm) Max. 3 mAU
Gradient (235 nm) Max. 2 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU
Conforms Ph.Eur. R1 1053201
Conforms Ph.Eur. R2 1053202
Conforms to ACS
Filtered at 0.2 µm Confirmed


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR