Cer(IV)sulfat 0.25 mol/l (0.25 N) in Schwefelsäure 0,25N, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Cerdisulfat
85804.290EA 240 EUR
85804.290
Cer(IV)sulfat 0.25 mol/l (0.25 N) in Schwefelsäure 0,25N, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Cer(IV)sulfat
Formel: Ce(SO₄)₂
Molecular Weight: 332,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148852
CAS-Nummer: 13590-82-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.2495 -> 0.2505 mol/l