Natriumchlorid 0,5 mol/l 0,5 N aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
85812.290EA 29 EUR
85812.290
Natriumchlorid 0,5 mol/l 0,5 N aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1413
Schmelzpunkt: 801
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599